Learn More
Silicic Acid, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15623080 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15623080 100 g Flacon poly 100g
15633080 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15623080 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 306363100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1343-98-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
CID PubChem 14942
ChEBI CHEBI:26675
Nom IUPAC silanedione
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicic Acid
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Numéro UN NONH for all modes of transport