Learn More
Hydrate d’acide silicique, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387578 100 g 100g
11397578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033270.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1343-98-2 | O2Si | 60.08 g/mol
L’acide silicique hydraté est utilisé pour l’étude des maladies neurodégénératives en raison de sa capacité à inhiber l’absorption de l’aluminium. Il est utilisé pour la fabrication du catalyseur et du support de catalyseur. Il intervient dans la production des filaments de tungstène en tant que réactif chimique et sous forme de flux. En outre, il est utilisé pour décolorer l’huile et la cire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1343-98-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
CID PubChem 14942
ChEBI CHEBI:26675
Nom IUPAC acide silicique
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Aspect Poudre blanche
Nom chimique ou matériau Silicic acid hydrate
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 60.09 (Anhydrous)