Learn More
BINDER™ Port d’accès gauche (10 à 30 mm)
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation sur le côté gauche des dispositifs
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Spécification
| Description | Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 30 mm, gauche |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER ED 23, ED 400 |
| Matériau | Silicone |
| Type | Accessoire ; Port d’accès |
| À utiliser avec (application) | Gauche |
| Comprend | Bouchon en silicone |
| Diamètre (métrique) intérieur | 30 mm |