Learn More
Carbure de silicium, 400 composé de broyage, 57 g (2 oz), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silicon carbide |
| Point de fusion | 2700°C |
| Note relative au nom | 400 grinding compound |
| CAS | 409-21-2 |
| Couleur | Noir à gris |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 57 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 3.16 g/mL |
| Formule moléculaire | CSi |
| Afficher plus |