Learn More
Carbure de silicium, 600 composé de broyage, 57 g (2 oz), Thermo Scientific™
Code produit 15441567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
57 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441567 57 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15441567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039801.LA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Composé de broyage pour le polissage des fenêtres en cristal IR
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon carbide
Note relative au nom 600 grinding compound
CAS 409-21-2
Quantité 57 g
Formule moléculaire CSi
Numéro MDL MFCD00049531
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[Si+]
Nom IUPAC méthanidylidynesilanylium
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
CID PubChem 9863
ChEBI CHEBI:29390
Poids de la formule 40.1