Learn More
Poudre de carbure de silicium, fine, grains 320, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457947 10,000 g 10000g
11437947 500 g 500g
11447947 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16601.0C
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbure de silicium est utilisé dans les abrasifs, le polissage et le broyage. Il est largement employé dans les applications requérant une haute endurance, telles que les freins automobiles, les embrayages de voiture et les plaques en céramique des gilets pare-balles. Les applications électroniques du carbure de silicium concernent le domaine des diodes électroluminescentes et des capteurs. Il est utilisé pour la production de plants de maïs transgénique fertiles. Trichites au carbure de silicium et céramique au diborure de zirconium. En tant que composé, il joue un rôle important dans le comportement de guérison des fissures.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium fondu, l’hydroxyde de potassium et dans le fer fondu.
Remarques
Maintenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 409-21-2
Formule moléculaire CSi
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
Numéro MDL MFCD00049531
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
CID PubChem 9863
ChEBI CHEBI:29390
Nom IUPAC méthanidylidynesilanylium
SMILES [C-]#[Si+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon carbide powder
Note relative au nom fine, 320 grit
Quantité 10,000 g
Odeur Odorless
Densité 3.16
Informations sur la solubilité Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
Poids de la formule 40.1