Learn More
Poudre de carbure de silicium, milieu, grain 120, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé dans les abrasifs, dans le polissage et le broyage. Il est largement employé dans les applications requérant une haute endurance, telles que les freins automobiles, les embrayages de voiture et les plaques en céramique des gilets pare-balles. Les applications électroniques du carbure de silicium concernent le domaine des diodes électroluminescentes et des capteurs. Il est utilisé pour la production de plants de maïs transgénique fertiles. Trichites au carbure de silicium et céramique au diborure de zirconium. En tant que composé, il joue un rôle important dans le comportement de guérison des fissures.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium fondu, l’hydroxyde de potassium et dans le fer fondu.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silicon carbide powder |
| Note relative au nom | Medium, 120 grit |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2500 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 3.16 |
| Formule linéaire | SiC |
| Informations sur la solubilité | Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. |
| Nom IUPAC | méthanidylidynesilanylium |
| Poids de la formule | 40.1 |