Learn More
Poudre de carbure de silicium, superfine, 600, en grain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490054 2500 g -
11480054 500 g 500g
11400064 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490054 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13561.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.08€
    166.65€ / 2500g
    Économisez 41.43€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide powder is used for its hardness in abrasive machining processes such as grinding, honing, water-jet cutting and sandblasting. And is also used as a support and shelving material in high temperature kilns such as for firing ceramics, glass fusing, or glass casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La poudre de carbure de silicium est utilisée pour sa dureté dans les procédés d’usinage abrasifs tels que le broyage, l’affûtage, le coupage au jet d’eau et le sablage. Et est également utilisé comme matériau de support et d’étagères dans des fours à haute température tels que pour la cuisson de la céramique, la fusion du verre ou le coulage du verre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 409-21-2
Formule moléculaire CSi
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
Numéro MDL MFCD00049531
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
CID PubChem 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon carbide powder
Note relative au nom superfine, 600 grit
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Densité 3.16
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC méthanidylidynesilanylium
Poids de la formule 40.1