Learn More
Dioxyde de silicium, + de 99,998 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11944121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
20 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
20g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11944121 5 g Flacon en verre 5g
11934121 20 g Flacon en verre 20g
11954121 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11944121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437150050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45€
    40.65€ / 5g
    Économisez 8.80€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Pour l’analyse des ultra-traces
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC silanedione
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon dioxide
Point de fusion 1610.0°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Solution
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 44.5 to 47.9% (Si)
Formule linéaire SiO2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 60.08
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon dioxide