Learn More
Dioxyde de silicium, calciné, brut, Honeywell Fluka™
Code produit 15691680 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
50kg
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15691680 6 x 2.5 kg 6 pièces
15671680 2.5 kg 2.50kg
15681680 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15691680 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 186486X2.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
pour le nettoyage des creusets en platine, calciné, brut
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon Dioxide
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire SiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 60.08