Learn More
Dioxyde de silicium, purum p.a., acide purifié, Solstice
Code produit 15627340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15627340 5 kg 5kg
15617340 500 g 500g
15607340 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15627340 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 848805KG
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Ajouter au panier
Purum p.a., purifié à l’acide
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60676-86-0
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon dioxide
Quantité 5 kg
Formule linéaire SiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 60,08g/mol
Densité 2,6 g/mL à 25 °C