Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre de silice
Code produit. 10387971 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10387971
Marque: Macherey-Nagel™ 811072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
TLC/HPTLC glass plates coated with a partial octadecyl (C18, ODS) modification, wettable with water.
Spécification
Matière absorbante Silice
Matériau Nano silicone
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique 500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm