Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM
Code produit. 10422052 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Quantité:
25
25/boîte
4
4/boîte
50
Conditionnement:
25 pièces
4 pièces
50 pièces
Code produit. 10422052
Marque: Macherey-Nagel™ 811058
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résolvez une grande variété d’énantiomères. La plaque Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM est constitué d’une couche spéciale disponible sur des plaques en verre avec indicateur fluorescent.
Caractéristiques
  • Silice nano en phase inverse imprégnée d’ions Cu(II) et d’un sélecteur chiral (dérivé de proline, DP 31 43 726 et EP 0 143 147)
  • La séparation basée sur l’échange de ligand, c’est-à-dire la formation de complexes ternaires de ligand mixtes avec les ions Cu(II) ; les différences dans la stabilité des complexes diastéréoisomères provoquent la séparation chromatographique
  • Disponible en plaques de verre avec indicateur fluorescent
Application
  • Séparation des énantiomères des acides aminés, des acides N-méthylamino, des acides N-formylamino, des acides α-alkylamino, des dérivés thiazolidine, des dipeptides, des lactones, des acides α-hydroxycarboxyliques
  • Un examen de l’application de CHIRALPLATE a été effectué par K. Günther [J. Chromatog. 448 (1988) 11–30].
Spécification
Matière absorbante Silice
Matériau Silice
Quantité 25
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Pour séparation d’énantiomères par CCM
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm