Learn More
Oxyde de silicium(II), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328858 100 g 100g
11318858 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041711.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour dépôt sous vide
Silicon(II) oxide can be used for synthesis of fine ceramic materials, such as silicon nitride, silicon carbide fine ceramic powder raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10097-28-6
Formule moléculaire OSi
Poids moléculaire (g/mol) 44.084
Numéro MDL MFCD00151536
Clé InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
CID PubChem 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nom IUPAC Oxoniumylidynesilanide
SMILES [O+]#[Si-]
Spécification
Point d’ébullition 1880°C
Nom chimique ou matériau Silicon(II) oxide
Point de fusion >1702°C
Note relative au nom 6 to 15mm Pieces
Forme physique Pièces
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.13 g/mL
Merck Index 14,8496
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 44.09
Pourcentage de pureté 99.9%