Learn More
Oxyde de silicium(II), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1880°C |
| Nom chimique ou matériau | Silicon(II) oxide |
| Point de fusion | >1702°C |
| Forme physique | Pièces de 3 à 6 mm |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 2.13 |
| Densité | 2.13 |
| Poids de la formule | 44.09 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |