Learn More
Oxyde de silicium(II), qualité optique, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483830 50 g 50g
11473830 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089829.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10097-28-6
Formule moléculaire OSi
Poids moléculaire (g/mol) 44.084
Numéro MDL MFCD00151536
Clé InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
CID PubChem 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nom IUPAC Oxoniumylidynesilanide
SMILES [O+]#[Si-]
Spécification
Point d’ébullition 1880°C
Nom chimique ou matériau Silicon (II) oxide
Point de fusion >1702°C
Couleur Noir
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire SiO
Merck Index 14,8496
Poids de la formule 44.09
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Optique
Odeur Odorless
Densité 2.13 g/mL