Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99,998 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369297 25 mL 25mL
11359297 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040148.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Silicon(IV) chloride is used as semiconductor grade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-04-7
Formule moléculaire Cl4Si
Poids moléculaire (g/mol) 169.89
Numéro MDL MFCD00011229
Clé InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
CID PubChem 24816
Nom IUPAC tétrachlorosilane
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 57.6°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) chloride
Point de fusion -70°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 mL
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.483 g/mL
Formule linéaire SiCl4
Numéro UN UN1818
Merck Index 14,8500
Informations sur la solubilité Reacts with water. Miscible with benzene,ether,chloroform.
Poids de la formule 169.9
Pourcentage de pureté 99.998%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon tetrachloride