Learn More
Iodure de silicium(IV), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319638 25 g 25g
11329638 5 g 5g
11339638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044141.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
Silicon(IV) iodide is used as a precursor to prepare silicon amides. It finds application in the manufacture and etching of silicon in microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-84-4
Formule moléculaire I4Si
Poids moléculaire (g/mol) 535.70
Numéro MDL MFCD00054041
Clé InChI CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
CID PubChem 83498
Nom IUPAC Tétraiodosilane
SMILES I[Si](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 290°C
Nom chimique ou matériau Silicon (IV) iodide
Point de fusion 120°C
Couleur Blanc
Forme physique Grumeaux
Quantité 25 g
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.198 g/mL
Formule linéaire SiI4
Numéro UN UN2923
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 535.7
Pourcentage de pureté 99.999%