Learn More
Iodure de silicium(IV), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354969 5 g 5g
11364969 1 g 1g
11344969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087303.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-84-4
Formule moléculaire I4Si
Poids moléculaire (g/mol) 535.70
Numéro MDL MFCD00054041
Clé InChI CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
CID PubChem 83498
Nom IUPAC Tétraiodosilane
SMILES I[Si](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 290°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) iodide
Point de fusion 120°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux, conditionnés sous argon
Quantité 5 g
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Densité 4.198 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 535.7
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon(IV) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon(IV) iodide