Learn More
Oxyde de silicium), 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319249 250 g 250g
11309249 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11319249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088316.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Point de fusion 1710°C
Couleur Marron à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Densité 2.2 to 2.6 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water and acids.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.09
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Quartz