Learn More
Oxyde de silicium(IV), poudre, 0,5 micron, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11373876 100 g 100g
11363876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16985.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Oxyde de silicium (IV), 99,9 %, O2Si, numéro CAS-7631-86-9, silice, amorphe, anhydride silicique, tridymite, terre infusorielle, dioxyde de silicium, silice, cristobalite, quartz, aérosil, terre de diatomées, 100 g, 2 230°C, CHEBI:30563, 231-545-4, 60.09, Avertissement
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de silicone (IV) est utilisé dans la fabrication du verre pour fenêtres, de verres à boire, de flacons pour boissons et de nombreux autres matériaux. Les fibres optiques pour les télécommunications sont fabriquées à partir de silice. Il est également utilisé comme matière première pour de nombreuses céramiques telles que la faïence, le grès et la porcelaine. En outre, la silice est un additif courant dans la production d’aliments et de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
C’est un composé très stable du silicone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Point de fusion 1710°C
Note relative au nom 0.5 micron
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Merck Index 14,8493
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 60.09
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 2