Learn More
Kartell™ Septas rabattables en silicium
Click to view available options
Dimensions:
Dia. 15 mm
Dia. 31 mm
Dia. de 10 mm
Dia. de 13 mm
Dia. de 16 mm
Dia. de 24 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
30 pièces
5 pièces
Description
- Adaptés à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire
- Bouchon perforable
- La hauteur supérieure représente la section rabattable
- La hauteur inférieure représente la partie inférieure
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation dans l’industrie des aliments et des boissons |
| Hauteur (métrique) | Partie supérieure14 mm ; partie inférieure :8mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | Dia. de 10 mm |
| Couleur | Naturel |
| Diameter (Metric) Bottom | 10 mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Septa rabattable |