Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anneau de piston en silicone
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 2 à 6 L
Flacon de 50 à 500 ml
Flacon de 500 à 2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Anneaux de piston en silicone de caoutchouc robustes pour flacons
- Pour applications générales en laboratoire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Anneau de piston |
| Matériau | Silicium |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 50 à 500 ml |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |