Learn More
Poudre de silicium, cristaux, -100+200 mesh, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Silicon |
| Couleur | Noir à gris |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | Gray to black powder |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |