Learn More
Poudre de silicium, cristalline, calibre -100, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376517 100 g 100g
11386517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000311.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silicon
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Aspect Powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Densité 2.33g/cm3
Poids de la formule 28.0855
compliance-icons
Product Identifier
  • Silicon powder, crystalline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P378-Utiliser pour l'extinction.