Learn More
Poudre de silicium, cristaux, APS≤50 nm, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silicon |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Aspect | Powder |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Densité | 2.33g/cm3 |