Learn More
Étalon de silicone, 1000mg/L dans H2O/0.24 F (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Code produit 16301256 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
250mL
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16301256 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
10293952 250 mL Flacon poly 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16301256 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLSI92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.15€
    38.98€ / 30mL
    Économisez 6.17€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178.153 g/mol
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Si1000 μg/mL
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 16919-19-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire F6H8N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.153
Clé InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
CID PubChem 28145
Nom IUPAC diazanium ; hexafluorosilicon(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Eau
Quantité 30 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice    Concentration    Réf.N°H2O/tr.HF    1 000 μg/ml    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLSI9-
Afficher plus Afficher moins
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.