Learn More
Norme de silicium : Si à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Description
Norme de silicium : Si à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Silicon |
| CAS | 7440-21-3 |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Silicon |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Si |
| Synonyme | Silicon |
| Formule InChI | InChI=1S/Si |
| SMILES | [Si] |
| Nom IUPAC | silicone |
| Show More |