Learn More
Norme de silicium : Si à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17981806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981806 50 g 50g
17971576 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17981806 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSI500050G
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de silicium : Si à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon
CAS 7440-21-3
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Silicon
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Si
Synonyme Silicon
Formule InChI InChI=1S/Si
SMILES [Si]
Nom IUPAC silicone
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 28.086
Quantité 50 g
Poids de la formule 27,977 g/mol