Learn More
Solution étalon de silicone, pour AAS, 1 mg/ml de Si dans 2 % de NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10472771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10472771 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10472771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196291000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.55€
    46.30€ / 100mL
    Économisez 3.25€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Si in 2% NaOH
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-21-3
Densité 1.0200g/mL
Forme physique Solution
Formule moléculaire Si
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Si (4+) in 2%NaOH (20°C)
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
Nom IUPAC silicone
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
CID PubChem 5461123
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:27573
Poids de la formule 28.09
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.