Learn More
Tétrachlorure de silicium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10724961 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724961 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10724961 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0844/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 58°C
Point de fusion -70°C
CAS 10026-04-7
Couleur Incolore
pH 1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule moléculaire Cl4Si
Numéro MDL MFCD00011229
Synonyme silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
Clé InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC tétrachlorosilane
Poids moléculaire (g/mol) 169.89
CID PubChem 24816
Poids de la formule 169.9g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 259mbar at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.