Learn More
Gilson™ Tubulure en silicone pour tête de pompe H2
À utiliser avec la tête de pompe HF2
Marque:  Gilson™ F117976
98.04 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10062062
  • 114.00€ / 3m
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
  • Silicone
Spécification
Spécification
Autoclavables
Élastomère silicone
300 cm
105°ml/min
Beige translucide
4 mm
6 mm
application biologique
Haut
230°C