Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée en silicone de 40 mm, bouchon à rabat et d’arrêt, position personnalisée Tbc à l’arrière pour Ich260
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
38 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord d’entrée avec un diamètre libre de 38 mm
- Pour les étuves Memmert
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Port d’entrée |
| Diamètre (métrique) | 38 mm |