Learn More
Ebro Electronic™ Câble d'extension pour thermocouple Type K
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
2,5m
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Extension cable for probes with lemosa connector |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 2,5m |
| Matériau | Silicone |
| Modèle | AN 143 |
| Poids (métrique) | 0.12 kg |
| Type de produit | Câble de rallonge |
| Afficher plus |