Learn More
Heidolph™ Tube d’extension en silicone
Code produit. 10640113 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
Dia. int. de 0,8 mm / dia. ext. de 2,6 mm
Dia. int. de 1,42 mm / dia. ext. de 3,22 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10640113
Marque: Heidolph™ 5253002400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en silicone revêtue de platine pour une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biologique. Le tube d’extension en silicone Heidolph™ est très lisse, biocompatible et inerte.
  • L’intérieur extrêmement lisse empêche la prolifération bactérienne.
  • Biocompatible, adsorption et absorption minimales.
  • Bonnes propriétés d’écoulement.
  • Stabilité à haute température.
  • Totalement inerte, sans adoucissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP de classe VI, FDA, conforme aux normes GLP et NSF.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 2,6 mm
Épaisseur (métrique) 0,9 mm
À utiliser avec Pompe
À utiliser avec (application) Intérieur extrêmement lisse empêchant la prolifération bactérienne, biocompatible avec adsorption et absorption minimales, bonnes propriétés de flux, stabilité à haute température, inerte, sans adoucissants, blanc translucide.
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure Dia. int. de 0,8 mm / dia. ext. de 2,6 mm
Méthode de stérilisation Autoclave pendant 30 min (à 1 bar, irradiation)
Hauteur (métrique) 7 m Eau
Perméabilité aux gaz Relativement élevé
Limites Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou aux sodas caustiques dilués ; perméabilité au gaz relativement élevée.
Couleur Blanc translucide
Pression maximale Temps continu / court : 0,5/1,5 bar
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubulure d’extension