Learn More
BINDER™ Joint d’étanchéité de porte
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Fluorocarbone FKM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en fluorocarbone FKM
- Résistance à une température maximale de 200°C
Spécification
Spécification
| Description | Joint de porte : fabriqué en FKM, sans silicone |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER FED 400 |
| Matériau | Fluorocarbone FKM |
| Type | Accessoire ; Joint de porte |