Learn More
Testo™ Pâte thermique en silicone
Code produit. 10569012
Click to view available options
max. (métrique):
260deg;C max.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10569012
Marque: Testo™ 0554 0004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Graisse/pâte thermique
• Pâte silicone +260°C
• Tube 14 g
Spécification
À utiliser avec (équipement) Sondes de température de gaz de combustion Testo™
max. (métrique) 260deg;C max.