Learn More
Heathrow Scientific™ Tapis de laboratoire en silicone
Tous les produits Heathrow Scientific ProduitsDescription
Le tapis est idéal pour chaque type de laboratoire et les zones plus spécialisées telles que les chambres froides, les salles blanches, les blocs opératoires stériles et les zones où un haut degré de stérilité est exigé. Il peut être utilisé avec des éléments tels que des centrifugeuses, des mélangeurs vortex, des plaques chauffantes, des agitateurs, des pipettes et bien plus encore. Lorsque vous utilisez le tapis avec des agitateurs magnétiques, il existe une zone désignée avec des inserts métalliques internes pour empêcher les barres d’agitation de se déplacer sur la surface de travail.
- En silicone de qualité alimentaire selon la FDA : résistant aux taches, lavable
- La grande surface de travail est antidérapante pour maintenir les articles et le tapis en place
- Amortissement du bruit des vibrations de l’équipement de paillasse courant
- Protection des paillasses contre les articles chauds jusqu’à 200°C (392°F)
- Résistance chimique : chimiquement inerte et ne réagit pas avec la plupart des produits chimiques
- Lavable avec désinfectants standard pour un nettoyage facile
- Le tapis peut être enroulé pour un stockage compact
- Autoclavable à 121°C pendant 15 min
- Conçu pour augmenter les économies et réduire le gaspillage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tapis de laboratoire réutilisable |
| Matériau | Silicone |
| Dimensions (L x l) | 35 x 60 cm |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Longueur (métrique) | 35 cm |
| Largeur (impériale) | 23,5 po |
| Largeur (métrique) | 60 cm |
| Couleur | Violet, gris |
| À utiliser avec (application) | Protection des surfaces de paillasse, amortissement du bruit |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements de laboratoire courants |
| Afficher plus |