Learn More
Huile de silicone, température élevée, utilisable : entre 25 et 250°C (circuit ouvert) et entre 25 et 315°C (circuit fermé)., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435005 100 g 100g
15445005 500 g 500g
15455005 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045896.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68083-14-7 | C16H22O2Si2 | 302.52 g/mol
Silicone oil is used in high temperature open systems, closed systems and circulating, closed loop and heat transfer baths. It is used as a high temperature fluid for laboratory research apparatus and instruments. It is also used as a calibration media in temperature controlled baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Système ouvert à haute température, système fermé, circulant, cycle fermée et bains de transfert de chaleur
  • Fluides à haute température pour appareils et instruments de recherche en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68083-14-7
Formule moléculaire C16H22O2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 302.52
Numéro MDL MFCD00132673
Clé InChI ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst.
CID PubChem 121233058
Nom IUPAC méthoxy-diméthyl-[méthyl(diphényl)silyl]oxysilane
SMILES CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicone oil
Note relative au nom High temperature, Usable temp. range: 25 to 250°C (open system) and 25 to 315°C (closed system)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Point d’éclair >300°C (572°F)
Indice de réfraction 1.505
Densité 1.07 g/mL
Merck Index 14,8495
Informations sur la solubilité Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.