Learn More
Huile de silicone, pour appareils de point de fusion et de point d’ébullition, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10042833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10042833 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10583331 500 g Flacon en verre 500g
10553141 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10042833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163850025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63148-62-9
Formule moléculaire (C2H6OSi)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00132673
Synonyme Poly(dimethylsiloxane)
Nom IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicone oil
Point de fusion -50.0°C
Note relative au nom For melting point and boiling point apparatuses
Couleur Incolore
Forme physique Liquide huileux
Quantité 2.5 kg
Point d’éclair 300°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4060
Gravité spécifique 0.96
Densité 0.9600g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble