Learn More
Huile de silicone, pour appareils de point de fusion et de point d’ébullition, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silicone oil |
| Point de fusion | -50.0°C |
| Note relative au nom | For melting point and boiling point apparatuses |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide huileux |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | 300°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4030 to 1.4060 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.