Learn More
Duran™ Bagues d’étanchéité en silicone et en PTFE
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions (métrique):
S 13
S 19
S 35
S 41
S 64
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour joints sphériques polis |
| Quantité | 10/boîte |
| Dimensions (métrique) | S 13 |
| Matériau | PTFE, silicone |
| Type | Seal Ring |