Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone pour pompe
Code produit. 10010061 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,4 mm
Conditionnement:
15m
Code produit. 10010061
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation médicale.
  • Approuvé FDA, NWC et BGA
  • Certifiée conforme aux exigences USP XXII classe 6
  • Autoclavable à 130°C dans la vapeur
  • Stérilisable par irradiation gamma sans nuire à la qualité
  • Aspect opaque ou translucide
Spécification
Certifications/Conformité Classe 6
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 1500 cm
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec Pompe péristaltique
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Translucide
Type de produit Tube de pompe