Learn More
Étalons rotationnels de viscosité en silicone, Paragon Scientific™
Code produit 15485403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Viscosité:
10,12 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25 °C)
1003 mPa.s (25 °C)
12423 mPa.s (25 °C)
251,5 mPa.s (25 °C)
30036 mPa.s (25 °C)
357,0 mPa.s (25 °C)
4,988 mPa.s (25 °C)
50,49 mPa.s (25 °C)
503,9 mPa.s (25 °C)
5034 mPa.s (25 °C)
60139 mPa.s (25 °C)
75,53 mPa.s (25 °C)
Conditionnement:
1 pièce
600mL
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Viscosité Conditionnement
15485403 1003 mPa.s (25 °C) 600mL
16040510 4,988 mPa.s (25 °C) 600mL
16090500 10,12 mPa.s (25 °C) 600mL
16050510 50,49 mPa.s (25 °C) 600mL
16070510 75,53 mPa.s (25 °C) 600mL
16000510 100,7 mPa.s (25°C) 600mL
16020510 251,5 mPa.s (25 °C) 600mL
16030510 357,0 mPa.s (25 °C) 600mL
15405413 503,9 mPa.s (25 °C) 600mL
12010763 1003 mPa.s (25 °C) 1 pièce
12020763 5034 mPa.s (25 °C) 1 pièce
15465403 12423 mPa.s (25 °C) 600mL
11964285 30036 mPa.s (25 °C) 1 pièce
16060510 60139 mPa.s (25 °C) 600mL
11984285 100075 mPa.s (25 °C) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15485403 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur VISRT1K600
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Formulé spécifiquement pour utiliser avec un équipement comprenant un contrôle de température minimale. Ils sont fournis en boîtes prêtes à l’emploi de 600 ml spécialement conçues pour éliminer les tâches de nettoyage de la verrerie de laboratoire, ce qui est intrinsèquement difficile en raison de la nature du silicone. Cette gamme d’étalons offre des options d’étalonnage et de vérification pour l’équipement de test du viscosimètre rotationnel.
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • 600ml de produit fourni dans un récipient prêt à l’emploi de “test en emballage”
  • Durée de conservation de 1 an
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d’essai international
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Emballage de sécurité inviolable
  • S’applique à toutes les tiges à l’exception de la tige L1, il convient de faire des provisions supplémentaires lors de l’utilisation de la tige L1
  • Travaillez plus en sécurité, plus proprement, avec moins de déchets et un débit plus élevé
Spécification
Conditionnement Test dans le contenant pour boîtes
Odeur Odeur caractéristique
Viscosité 1003 mPa.s (25 °C)
Noms d’analytes ou de composants Silicone fluid
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Élément Fluide de silicone
Quantité 600 mL
Valeurs nominales citées