Description
- Résistance aux températures de –50 à +200°C (brièvement jusqu’à +250°C)
- Les appareils et substances surgelés, chauds ou brûlants peuvent être manipulés et positionnés en toute sécurité
- Le caoutchouc de silicone est extrêmement élastique et antidérapant ; idéal pour les surfaces lisses
- Préhension sûre
Spécification
Spécification
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Protège le pouce et 2 à 3 doigts des brûlures et du gel |