Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silicone Rubber Sealings, Septa
Code produit. p-7222602
Click to view available options
Diamètre (métrique):
22 mm
29 mm
42 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10509791
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01342932
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour le perçage
  • Pour bouchons à vis avec alésage
  • Matériau : silicone (VMQ)
Spécification
Matériau Silicone
Épaisseur (métrique) 2 mm
Diamètre (métrique) 29 mm