Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en caoutchouc de silicone
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
86 mm
99 mm
105 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/boîte |
| Plage de températures (métrique) | −60°C à 200°C |
| Couleur | Translucide |
| Diameter (Metric) Bottom | 105 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 116,5 mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon |
| Stopper Number | 105 |