Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage en silicone, pour filetages GL, sans rondelle PTFE
L'étanchéité pour la fermeture de joint à visser.
Marque:  DWK Life Sciences 286218607
Code produit. 15854618
  • 40.60€ / 10 pièces
Expédition estimée: 21-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Convient aux bouchons à vis en PBT Applications types : Tubes de fixation
  • Convient aux bouchons à vis en PBT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 mm
GL 32
29 mm
Tubes de fixation ; étanchéité
10/boîte
Silicone