Learn More
DWK Life Sciences Bague d’étanchéité en silicone, VMQ
Code produit. 11820720 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
de 11,0 à 13,0 mm
de 13,0 à 15,0 mm
de 15,0 à 17,0 mm
de 17,0 à 19,0 mm
de 25,0 à 27,0 mm
de 31,0 à 33,0 mm
de 5,5 à 6,5 mm
de 7,5 à 9,0 mm
de 9,0 à 11,0 mm
Taille du joint:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11820720
Marque: DWK Life Sciences 292350607
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La bague en silicone est utilisée pour l’étanchéité et la fixation des tuyaux filetés avec des bouchons filetés.
La bague d’étanchéité en silicone correspond au connecteur à vis et présente de bonnes propriétés d’étanchéité. En raison de la couche de PTFE sur un côté de la bague d’étanchéité, le matériau présente une certaine inertie. L’orifice inclus permet l’insertion de tiges en verre, de ferrules, de tuyaux, etc.
  • Avec face en PTFE collée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de 5,5 à 6,5 mm
À utiliser avec (application) Étanchéité ; connexion de tubes en verre ; adaptés aux bouchons à vis PBT avec ouverture
Taille du joint GL 18
Quantité 10/boîte
Dimensions (métrique) S’adapte au dia. int. de la tubulure :de 5,5 à 6,5 mm
Diamètre (métrique) extérieur 16 mm
Matériau Silicone (VMQ)