Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bagues d’étanchéité en silicone
Code produit. 10060341
Click to view available options
Taille d’orifice:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10060341
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01334532
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour bouchons à vis avec alésage
  • Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
  • Avec face encollée en PTFE
Spécification
Taille d’orifice 32 mm
Matériau Silicone